Kluczowe dokumenty
WH0003569M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL6 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BSF2, Anti-HGF, Anti-HSF, Anti-IFNB2, Anti-IL6, Anti-interleukin 6 (interferon, beta 2)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytokinę, która działa w stanach zapalnych i dojrzewaniu komórek B. Białko jest produkowane głównie w miejscach ostrego i przewlekłego stanu zapalnego, gdzie jest wydzielane do surowicy i indukuje transkrypcyjną odpowiedź zapalną poprzez receptor interleukiny 6 alfa. Funkcjonowanie tego genu jest związane z szeroką gamą stanów chorobowych związanych ze stanem zapalnym, w tym z podejrzeniem cukrzycy i układowym młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów. (dostarczone przez RefSeq)
Interleukina-6 (IL-6) jest cytokiną prozapalną. Kodujący ją gen ma pięć eksonów i znajduje się na ludzkim chromosomie 7. Ludzka IL-6 jest glikoproteiną o masie 21-26 kDa. Ma 212 aminokwasów wraz z 28-aminokwasowym peptydem sygnałowym.
Immunogen
Białko rekombinowane IL6 (NP_000591, 29 a.a. ~ 212 a.a.).
Sekwencja
SPVPPGEDSKDVAAPHRQPLTSSERIDKQIRYILDGISALRKETCNKSNMCESSKEALAENNLLPKMAEKDGCFQSGFNEETCLVKIITGLLEFEVYLEYLQNRFESSEEQARAVQMSTKVLIQFLQKKAKNLDAITTPDPTTNASLLTKLQAQNQWLQDMTTHLILRSFKEFLQSSLRALRQM
Działania biochem./fizjol.
Interleukina-6 (IL-6) odgrywa istotną rolę w wewnątrzkomórkowych szlakach sygnałowych. Białko to jest powiązane z przerzutami i wzrostem komórek nowotworowych. IL-6 służy jako modulator syntezy estrogenu i aktywności aromatazy. IL-6 stymuluje syntezę immunoglobulin.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IL-6 variant is associated with metastasis in breast cancer patients
Abana CO, et al.
PLoS ONE, 12(7) (2017)
IL-6 in Inflammation, Immunity, and Disease
Tanaka T, et al.
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology (2014)
Meta-analysis of the role of IL-6 rs1800795 polymorphism in the susceptibility to prostate cancer: Evidence based on 17 studies
Liu TZ, et al.
Medicine, 96(11) (2017)
Targeting interlukin-6 to relieve immunosuppression in tumor microenvironment
Liu Q, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(6) (2017)
Interleukin 6
Kishimoto T and Tanaka T
Encyclopedia of Inflammatory Diseases, 1-8 (2014)