Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0003553M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL1B antibody produced in mouse
clone 2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL1, Anti-IL1BETA, Anti-IL1F2, Anti-interleukin 1, beta
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. Cytokina ta jest wytwarzana przez aktywowane makrofagi jako proproteina, która jest proteolitycznie przetwarzana do postaci aktywnej przez kaspazę 1 (CASP1/ICE). Cytokina ta jest ważnym mediatorem odpowiedzi zapalnej i bierze udział w różnych czynnościach komórkowych, w tym w proliferacji, różnicowaniu i apoptozie komórek. Stwierdzono, że indukcja cyklooksygenazy-2 (PTGS2/COX2) przez tę cytokinę w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) przyczynia się do nadwrażliwości na ból zapalny. Ten gen i osiem innych genów z rodziny interleukiny 1 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL1B (AAH08678, 170 a.a. ~ 269 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DKIPVALGLKEKNLYLSCVLKDDKPTLQLESVDPKNYPKKKMEKRFVFNKIEINNKLEFESAQFPNWYISTSQAENMPVFLGGTKGQDITDFTMQFVSS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P C M van Poppel et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 16(12), 1269-1273 (2014-07-22)
Inflammation at the level of the β cell appears to be involved in progressive β-cell dysfunction in type 2 diabetes. We assessed the effect of blocking interleukin-1 (IL-1) by anakinra [recombinant human interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra)] on β-cell function. Sixteen