Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0003340M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDST1 antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HSST, Anti-N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, Anti-NST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDST1(3340)
Opis ogólny
NDST1(N-deacetylaza i N-sulfotransferaza 1) jest dwufunkcyjnym enzymem, który ma zarówno aktywność N-deacetylazy, jak i N-sulfotransferazy. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 5q33.
Immunogen
NDST1 (NP_001534, 38 a.a. ~ 136 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LYGWKRGLEPSADAPEPDCGDPPPVAPSRLLPLKPVQAATPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRFALI
Działania biochem./fizjol.
Enzym kodowany przez gen NDST1(N-deacetylaza i N-sulfotransferaza 1) uczestniczy w pierwszym etapie produkcji łańcuchów siarczanu heparanu i proteoglikanów. Enzym ten odgrywa również główną rolę w generowaniu reszt GlcNS(N-sulfo glukozaminy).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
WT1 mutation and 11P15 loss of heterozygosity predict relapse in very low-risk wilms tumors treated with surgery alone: a children's oncology group study
Perlman EJ, et al.
Journal of Clinical Oncology, 29(6), 698-703 (2011)
Role of Deacetylase Activity of N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1 in Forming N-Sulfated Domain in Heparan Sulfate
Dou W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(33), 20427-20437 (2015)
A girl with developmental delay, ataxia, cranial nerve palsies, severe respiratory problems in infancy-Expanding NDST1 syndrome
Armstrong L, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A (2017)
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.