Kluczowe dokumenty
SRP3291
Sigma-Aldrich
NESFATIN-1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
none
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
9.7 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NUCB2(4925)
Opis ogólny
Pierwotnie zidentyfikowana jako neuropeptyd podwzgórza, nesfatyna-1 ulega również ekspresji w innych obszarach mózgu oraz w komórkach β wysepek trzustkowych, komórkach endokrynnych żołądka i adipocytach. Nesfatyna-1 hamuje przyjmowanie pokarmu i może regulować metabolizm energetyczny w sposób niezależny od leptyny.
Działania biochem./fizjol.
Nesfatyna-1 jest metabolicznym polipeptydem kodowanym w N-końcowym regionie białka prekursorowego, Nukleobindin2 (NUCB2). Rekombinowana ludzka Nesfatyna-1 jest białkiem o masie 9,7 kDa zawierającym 82 reszty aminokwasowe.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 6,5.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas Stengel et al.
Regulatory peptides, 163(1-3), 18-23 (2010-06-29)
Nesfatin-1 is an 82 amino acid peptide recently discovered in the brain which is derived from nucleobindin2 (NUCB2), a protein that is highly conserved across mammalian species. Nesfatin-1 has received much attention over the past two years due to its
Yusaku Mori et al.
Endocrine connections, 8(5), 536-546 (2019-04-03)
Nesfatin-1 is a novel anorexic peptide hormone that also exerts cardiovascular protective effects in rodent models. However, nesfatin-1 treatment at high doses also exerts vasopressor effects, which potentially limits its therapeutic application. Here, we evaluated the vasoprotective and vasopressor effects