239824
CXCR7 Agonist, VUF11207
The CXCR7 Agonist, VUF11207 controls the biological activity of CXCR7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
(E)-N-(3-(2-fluorofenylo)-2-metyloallilo)-3,4,5-trimetoksy-N-(2-(1-metylopirolidyn-2-ylo)etylo)benzamid, agonista RDC1, agonista CMKOR1, agonista CXCR-7, agonista CXC-R7, agonista RDC-1, agonista GPR159
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N(CCC1N(C)CCC1)C/C(C)=C/C2=C(F)C=CC=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C27H35FN2O4/c1-19(15-20-9-6-7-11-23(20)28)18-30(14-12-22-10-8-13-29(22)2)27(31)21-16-24(32-3)26(34-5)25(17-21)33-4/h6-7,9,11,15-17,22H,8,10,12-14,18H2,1-5H3/b19-15+
Klucz InChI
JVRRRKAXHMGUHZ-XDJHFCHBSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CXCR7
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2