About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Opis ogólny
CypHer5E jest czerwoną, wrażliwą na pH pochodną barwnika cyjaninowego, która jest minimalnie fluorescencyjna w zasadowym pH i maksymalnie fluorescencyjna w kwaśnym pH. Dlatego też dobrze nadaje się do raportowania ruchu receptora z powierzchni komórki do kwaśnych endosomów po stymulacji agonistą.
- Technologia generyczna może być sprzężona z dowolnym receptorem lub przeciwciałem znakowanym epitopem.
- Monitoruje każde zdarzenie od neutralnego do kwaśnego.
- Prosty wzrost intensywności fluorescencji.
Cechy i korzyści
- Technologia generyczna może być sprzężona z dowolnym receptorem lub przeciwciałem znakowanym epitopem.
- Monitoruje każde zdarzenie o odczynie od obojętnego do kwaśnego. *Proste zwiększenie intensywności fluorescencji.
- Klasyczny profil CyDye składający się z dwóch heterocykli połączonych mostkiem polimetinowym i zawierający drugorzędowe atomy azotu w jednym lub obu pierścieniach heterocyklicznych.
- CypHer5E posiada dodatkowe grupy sulfonianowe zwiększające jego rozpuszczalność w roztworach wodnych.
- Zwiększona wydajność znakowania i zmniejszenie niekorzystnych interakcji barwnik-barwnik.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)