Kluczowe dokumenty
WH0003043M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBB antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD113tC, Anti-HBD, Anti-hemoglobin, Anti-hemoglobin, beta
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HBB(3043)
Opis ogólny
HBB (podjednostka β hemoglobiny) koduje β-globinę, która składa się z trzech eksonów. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 11p15. HBB jest białkiem surowicy należącym do rodziny białek histonopodobnych.
Loci alfa (HBA) i beta (HBB) określają strukturę 2 rodzajów łańcuchów polipeptydowych w hemoglobinie dorosłego człowieka, Hb A. Normalny tetramer hemoglobiny dorosłego człowieka składa się z dwóch łańcuchów alfa i dwóch łańcuchów beta. Zmutowana beta globina powoduje anemię sierpowatą. Brak łańcucha beta powoduje beta-zero-talasemię. Zmniejszona ilość wykrywalnej beta globiny powoduje beta-plus-talasemię. Kolejność genów w klastrze beta-globiny to 5′-epsilon -- gamma-G -- gamma-A -- delta -- beta--3′. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HBB (AAH07075, 38 a.a. ~ 147 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
WTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVAGVANALPHKYH
Działania biochem./fizjol.
HBB (podjednostka β hemoglobiny) uczestniczy w transporcie tlenu z płuc do różnych tkanek obwodowych. Mutacja w HBB powoduje chorobę sierpowatokrwinkową (SCD). Nadekspresję HBB zaobserwowano u pacjentów z chorobami przyzębia.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A phylogenetic analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato based on sequence information from the hbb gene, coding for a histone-like protein
Valsangiacomo C, et al.
International Journal of Systematic Bacteriology, 47(1), 1-10 (1997)
Wei Li et al.
Haematologica, 93(3), 356-362 (2008-02-13)
beta-thalassemia is one of the most common genetic diseases in the world and requires extensive therapy. Lentiviral-mediated gene therapy has been successfully exploited in the treatment of beta-thalassemia and showed promise in clinical application. Using a human beta-globin transgenic mouse
Proteomic analysis of saliva identifies potential biomarkers for orthodontic tooth movement
Ellias MF, et al.
TheScientificWorldJournal (2012)
Shu-Yang Xie et al.
Human molecular genetics, 16(21), 2616-2625 (2007-08-25)
The beta-thalassemia is associated with abnormality in beta-globin gene, leading to imbalanced synthesis of alpha-/beta-globin chains. Consequently, the excessive free alpha-globin chains precipitate to the erythrocyte membrane, resulting in hemolytic anemia. We have explored post-transcriptional strategies aiming at alpha-globin reduction
Loss of heterozygosity for chromosome 11 in primary human breast tumors is associated with poor survival after metastasis
Winqvist R, et al.
Cancer Research, 55(12), 2660-2664 (1995)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0003043M1-100UG4061832742601