Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701693
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwkopodjednostce alfa hemoglobiny(HBA1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HBA1(3039)
Opis ogólny
Ludzki klaster genów alfa globiny zlokalizowany na chromosomie 16 obejmuje około 30 kb i zawiera siedem loci: 5'- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalfa-1 - alfa-2 - alfa-1 - theta - 3'. Sekwencje kodujące alfa-2 (HBA2) i alfa-1 (HBA1) są identyczne. Geny te różnią się nieznacznie w regionach nieulegających translacji 5' i intronach, ale różnią się znacznie w regionach nieulegających translacji 3'. Dwa łańcuchy alfa plus dwa łańcuchy beta tworzą HbA, która w normalnym dorosłym życiu stanowi około 97% całkowitej hemoglobiny; łańcuchy alfa łączą się z łańcuchami delta, tworząc HbA-2, która wraz z HbF (hemoglobiną płodową) stanowi pozostałe 3% hemoglobiny dorosłego człowieka. Talasemie alfa wynikają z delecji każdego z genów alfa, a także delecji zarówno HBA2, jak i HBA1; odnotowano również pewne niedelecyjne talasemie alfa. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej podjednostki alfa hemoglobiny (HBA1) (HBA1)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)