Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0002120M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ETV6 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TEL, Anti-ets variant gene 6 (TEL oncogene)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV6(2120)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny z rodziny ETS. Produkt tego genu zawiera dwie funkcjonalne domeny: N-końcową domenę spiczastą (PNT), która bierze udział w interakcjach białko-białko z samym sobą i innymi białkami, oraz C-końcową domenę wiążącą DNA. Badania nokautu genu u myszy sugerują, że jest on wymagany do hematopoezy i utrzymania rozwijającej się sieci naczyniowej. Wiadomo, że gen ten jest zaangażowany w dużą liczbę rearanżacji chromosomalnych związanych z białaczką i wrodzonym włókniakomięsakiem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ETV6 (AAH43399, 1 a.a. ~ 452 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSETPAQCSIKQERISYTPPESPVPSYASSTPLHVPVPRALRMEEDSIRLPAHLRLQPIYWSRDDVAQWLKWAENEFSLRPIDSNTFEMNGKALLLLTKEDFRYRSPHSGDVLYELLQHILKQRKPRILFSPFFHPGNSIHTQPEVILHQNHEEDNCVQRTPRPSVDNVHHNPPTIELLHRSRSPITTNHRPSPDPEQRPLRSPLDNMIRRLSPAERAQGPRPHQENNHQESYPLSVSPMENNHCPASSESHPKPSSPRQESTRVIQLMPSPIMHPLILNPRHSVDFKQSRLSEDGLHREGKPINLSHREDLAYMNHIMVSVSPPEEHAMPIGRIADCRLLWDYVYQLLSDSRYENFIRWEDKESKIFRIVDPNGLARLWGNHKNRTNMTYEKMSRALRHYYKLNIIRKEPGQRLLFRFMKTPDEIMSGRTDRLEHLESQELDEQIYQEDEC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diana Y Lu et al.
Nature cell biology, 25(2), 285-297 (2023-01-20)
Transcription factors (TFs) are frequently mutated in cancer. Paediatric cancers exhibit few mutations genome-wide but frequently harbour sentinel mutations that affect TFs, which provides a context to precisely study the transcriptional circuits that support mutant TF-driven oncogenesis. A broadly relevant