Key Documents
AV100807
Sigma-Aldrich
Anti-ETV6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ets variant gene 6 (TEL oncogene), Anti-TEL, Anti-TEL/ABL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, horse, dog, bovine, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ETV6(2120)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ETV6
Zastosowanie
Anti-ETV6 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
ETV6 belongs to the Ets family of transcription factors and is rearranged in human myeloid and lymphoid leukemias. ETV6 is required for the process of hematopoiesis within bone marrow.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VSVSPPEEHAMPIGRIADCRLLWDYVYQLLSDSRYENFIRWEDKESKIFR
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L C Wang et al.
Genes & development, 12(15), 2392-2402 (1998-08-08)
The TEL (translocation-Ets-leukemia or ETV6) locus, which encodes an Ets family transcription factor, is frequently rearranged in human leukemias of myeloid or lymphoid origins. By gene targeting in mice, we previously showed that TEL-/- mice are embryonic lethal because of