Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0001656M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDX6 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6, Anti-HLR2, Anti-P54, Anti-RCK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX6(1656)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek DEAD box. Białko to jest helikazą RNA występującą w ciałach P i ziarnistościach stresowych i funkcjonuje w hamowaniu translacji i degradacji mRNA. Jest wymagane do wyciszania genów indukowanego przez mikroRNA. (dostarczone przez RefSeq)
Helikaza DEAD-box 6 (DDX6), znana również jako RCK/p54, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11q23.3. Kodowane białko należy do rodziny helikaz RNA DEAD-box.
Immunogen
DDX6 (AAH65007, 1 a.a. ~ 483 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSTARTENPVIMGLSSQNGQLRGPVKPTGGPGGGGTQTQQQMNQLKNTNTINNGTQQQAQSMTTTIKPGDDWKKTLKLPPKDLRIKTSDVTSTKGNEFEDYCLKRELLMGIFEMGWEKPSPIQEESIPIALSGRDILARAKNGTGKSGAYLIPLLERLDLKKDNIQAMVIVPTRELALQVSQICIQVSKHMGGAKVMATTGGTNLRDDIMRLDDTVHVVIATPGRILDLIKKGVAKVDHVQMIVLDEADKLLSQDFVQIMEDIILTLPKNRQILLYSATFPLSVQKFMNSHLQKPYEINLMEELTLKGVTQYYAYVTERQKVHCLNTLFSRLQINQSIIFCNSSQRVELLAKKISQLGYSCFYIHAKMRQEHRNRVFHDFRNGLCRNLVCTDLFTRGIDIQAVNVVINFDFPKLAETYLHRIGRSGRFGHLGLAINLITYDDRFNLKSIEEQLGTEIKPIPSNIDKSLYVAEYHSEPVEDEKP
Działania biochem./fizjol.
DEAD-box helikaza 6 (DDX6) jest kluczowym składnikiem kompleksów rybonukleoprotein przekaźnikowych (mRNP). Ułatwia translację mRNA w komórkach mejotycznych. DDX6 reguluje funkcję dorosłych komórek progenitorowych poprzez transkrypty indukujące różnicowanie oraz poprzez promowanie translacji mRNA samoodnowy i proliferacji. Delecja genu prowadzi do przedwczesnego różnicowania i zmniejszonej proliferacji komórek progenitorowych naskórka. Podwyższona ekspresja genu jest związana z rozwojem nowotworów jelita grubego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RNA helicase p54 (DDX6) is a shuttling protein involved in nuclear assembly of stored mRNP particles
Smillie DA and Sommerville J
Journal of Cell Science, 115, 395-407 (2002)
Cryptic ins(2;11) with clonal evolution showing amplification of 11q23?q25 either on hsr(11) or on dmin, in a patient with AML-M2
Vazquez I, et al.
Leukemia, 18, 2041-2044 (2004)
DDX6 Orchestrates Mammalian Progenitor Function through the mRNA Degradation and Translation Pathways.
Wang Y, et al.
Molecular Cell, 60, 118-130 (2015)
Rck/p54 interacts with APP mRNA as part of a multi-protein complex and enhances APP mRNA and protein expression in neuronal cell lines.
Broytman, O., et al.
Neurobiology of Aging (2008)
Overexpression of rck/p54, a DEAD box protein, in human colorectal tumours.
Nakagawa Y, et al.
British Journal of Cancer, 80, 914-917 (1999)