Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0001390M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CREM antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ICER, Anti-MGC111110, Anti-MGC17881, Anti-MGC41893, Anti-cAMP responsive element modulator, Anti-hCREM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREM(1390)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny bZIP, który wiąże się z elementem reagującym na cAMP występującym w wielu promotorach wirusowych i komórkowych. Jest ważnym składnikiem transdukcji sygnału za pośrednictwem cAMP podczas cyklu spermatogenetycznego, a także innych złożonych procesów. Alternatywne wykorzystanie promotora i miejsca inicjacji translacji pozwala temu genowi na wywieranie przestrzennej i czasowej specyficzności w odpowiedzi na cAMP. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform, z których niektóre działają jako aktywatory, a niektóre jako represory transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Modulator elementu reagującego na cAMP (CREM) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 10p11.21. Kodowane białko ma ekspresję specyficzną dla tkanki i należy do rodziny czynników wiążących element promotorowy reagujący na cAMP (CRE). CREM zawiera zlokalizowane w 3′ domeny wiążące DNA bZIP (DBD), domenę indukowaną kinazą (KID) i dwie domeny bogate w glutaminę.
Immunogen
CREM (NP_853549, 201 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ATGDMPTYQIRAPTAALPQGVVMAASPGSLHSPQQLAEEATRKRELRLMKNREAAKECRRRKKEYVKCLESRVAVLEVQNKKLIEELETLKDICSPKTDY
Działania biochem./fizjol.
U myszy modulator elementu reagującego na cAMP (CREM) odgrywa kluczową rolę w rozwoju spermatyd. CREM jest niezbędnym składnikiem transdukcji sygnału za pośrednictwem cAMP, który łączy sygnały zewnątrzkomórkowe z regulacją genów. Kodowane białko ułatwia fizjologiczną i rozwojową funkcję w obrębie osi podwzgórze-przysadka-gonady. Podwyższoną ekspresję genu zaobserwowano u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inducibility and negative autoregulation of CREM: An alternative promoter directs the expression of ICER, an early response repressor
Molina CA, et al.
Cell, 75, 875-886 (1993)
Adrenergic signals direct rhythmic expression of transcriptional represser CREM in the pineal gland
Stehle JH, et al.
Nature, 365, 314-320 (1993)
Specific genomic and transcriptomic aberrations in tumors induced by partial hepatectomy of a chronically inflamed murine liver
Ella E, et al.
Oncotarget, 5, 10318-10331 (2014)
CREM activator and repressor isoforms in human testis: sequence variations and inaccurate splicing during impaired spermatogenesis
Behr R and Weinbauer GF
Molecular Human Reproduction, 6, 967-972 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0001390M2-100UG4061831631890