Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001818
Sigma-Aldrich
Anti-CREM antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-cAMP-responsive element modulator antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
QHDGSITASLTESKSAHVQTQTGQNSIPALAQVAAIAETDESAESEGVIDSHKRREILSRRPSYRKILNELSSDVPGVPKIEEERSEEEGTPPSIATMAVPTSIYQTSTGQYIAIAQGGTIQISNPGSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREM(1390)
Opis ogólny
Modulator elementu reagującego na cAMP (CREM) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 10p11.21. Kodowane białko ma ekspresję specyficzną dla tkanki i należy do rodziny czynników wiążących element promotorowy reagujący na cAMP (CRE). CREM zawiera zlokalizowane w 3′ domeny wiążące DNA bZIP (DBD), domenę indukowaną kinazą (KID) i dwie domeny bogate w glutaminę.
Immunogen
cAMP-responsive element modulator recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Modulator elementu odpowiedzi cAMP (CREM) jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny czynników odpowiedzialnych za cAMP. Po alternatywnym splicingu i wewnętrznej inicjacji translacji wytwarza aktywatory transkrypcyjne (CREMt) i represory (CREMa, CREMb, CREMg i S-CREM). Posiada homologię sekwencji z CREB, aktywatorem transkrypcyjnym. Łączy się z CREB, tworząc kompleks CREM-CREB i wiążąc się z miejscem -180 promotora IL-2 (interlukin-2) w anergicznych i układowych toczniu rumieniowatym komórek T.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84740
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inducibility and negative autoregulation of CREM: an alternative promoter directs the expression of ICER, an early response repressor
Molina C, et al.
Cell, 75(5), 875-886 (1993)
C Desdouets et al.
Molecular and cellular biology, 15(6), 3301-3309 (1995-06-01)
Cyclin A is a pivotal regulatory protein which, in mammalian cells, is involved in the S phase of the cell cycle. Transcription of the human cyclin A gene is cell cycle regulated. We have investigated the role of the cyclic
CREM activator and repressor isoforms in human testis: sequence variations and inaccurate splicing during impaired spermatogenesis
Behr R and Weinbauer GF
Molecular Human Reproduction, 6(11), 967-972 (2000)
Specific genomic and transcriptomic aberrations in tumors induced by partial hepatectomy of a chronically inflamed murine liver
Ella E, et al.
Testing, 5(21), 10318-10318 (2014)
Gertjan Vereecke et al.
Human reproduction (Oxford, England), 36(1), 5-15 (2020-12-02)
Does gender-affirming treatment prevent full spermatogenesis in transgender women (TW)? Adequate hormonal therapy (HT) leads to complete suppression of spermatogenesis in most TW, if serum testosterone levels within female reference ranges are obtained. Gender-affirming treatment in transgender individuals may involve