Kluczowe dokumenty
HPA013949
Sigma-Aldrich
Anti-MGP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell growth-inhibiting gene 36 protein, Anti-MGP, Anti-Matrix Gla protein precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
ESMESYELNPFINRRNANTFISPQQRWRAKVQERIRERSKPVHELNREACDDYRLCERYAMVYGYNAAYNRYFR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGP(4256)
Opis ogólny
Białko Matrix-Gla należy do rodziny białek Gla i jest obecne w płynach ustrojowych oraz lokalnie w tkance kostnej i pozakostnej. Ekspresja tego białka jest obfita w nabłonku kanalików nerkowych. Białko składa się z 84-aa dojrzałego białka i 19-aa transmembranowego peptydu sygnałowego. Zawiera od pięciu do sześciu reszt aminokwasowych zależnych od witaminy K i kwasu γ-karboksyglutaminowego (Gla). Masa molowa wynosi 15 000 Da. Gen MGP jest mapowany na ludzki chromosom 12p12.3.
Immunogen
Matrix Gla protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MGP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen MGP (Matrix-Gla Protein) koduje czynnik przeciwzwapnieniowy, który reguluje odkładanie się kryształów wapnia w kościach i zębach. Funkcjonuje również w hamowaniu niepożądanego zwapnienia w tkankach pozakostnych, takich jak komórki nerek. Aktywność tego białka jest zależna od witaminy K. Zmiany w ekspresji tego genu mogą skutkować zwiększonym zwapnieniem naczyń krwionośnych i powstawaniem kamieni moczowych. Mutacja w tym genie jest związana z zespołem Keutela.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72585
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P A Price et al.
Biochemical and biophysical research communications, 117(3), 765-771 (1983-12-28)
A new protein has been isolated from CaCl2/urea extracts of demineralized bovine bone matrix. This protein has five to six residues of the vitamin K-dependent amino acid, gamma-carboxyglutamic acid (Gla), and we have accordingly designated it matrix Gla protein. Matrix
P B Munroe et al.
Nature genetics, 21(1), 142-144 (1999-01-23)
Keutel syndrome (KS, MIM 245150) is an autosomal recessive disorder characterized by abnormal cartilage calcification, peripheral pulmonary stenosis and midfacial hypoplasia. A genome search using homozygosity mapping provided evidence of linkage to chromosome 12p12.3-13.1 (maximum multipoint lod score, 4.06). MGP
Johan M Lorenzen et al.
PloS one, 7(12), e52039-e52039 (2013-01-04)
Calcification of renal allografts is common in the first year after transplantation and is related to hyperparathyroidism. It is associated with an impaired long-term function of the graft (Am J Transplant 5∶1934-41, 2005). Aim of this study is to examine