Kluczowe dokumenty
WH0001163M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CKS1B antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B, Anti-CKS1, Anti-PNAS16, Anti-PNAS18, Anti-ckshs1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKS1B(1163)
Opis ogólny
Białko CKS1B wiąże się z podjednostką katalityczną kinaz zależnych od cyklin i jest niezbędne dla ich funkcji biologicznej. Stwierdzono, że mRNA CKS1B ulega ekspresji w różnych wzorcach w cyklu komórkowym w komórkach HeLa, co odzwierciedla wyspecjalizowaną rolę kodowanego białka. Zidentyfikowano co najmniej dwa warianty transkryptu dla tego genu i wydaje się, że tylko jeden z nich koduje białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CKS1B (NP_001817, 1 a.a. ~ 79 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQSQGWVHYMIHEPHILLFRRPLPKKPKK.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)