Kluczowe dokumenty
WH0001101M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHAD antibody produced in mouse
clone 8B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SLRR4A, Anti-chondroadherin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
klon:
8B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAD(1101)
Opis ogólny
Chondroadherin is a cartilage matrix protein thought to mediate adhesion of isolated chondrocytes. The protein contains 11 leucine-rich repeats flanked by cysteine-rich regions. The chondroadherin messenger RNA is present in chondrocytes at all ages. (provided by RefSeq)
Immunogen
CHAD (NP_001258, 251 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LDNTNLEKFSDGAFLGVTTLKHVHLENNRLNQLPSNFPFDSLETLALTNNPWKCTCQLRGLRRWLEAKASRPDATCASPAKFKGQHIRDTDAFRSCKFPTKRSKKAGRH
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)