WH0000993M1
Monoclonal Anti-CDC25A antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDC25A2, Anti-cell division cycle 25A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC25A(993)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PVRPVSRGCLHSHGLQEGKDLFTQRQNSAPARMLSSNERDSSEPGNFIPLFTPQSPVTATLSDEDDGFVDLLDGENLKNEEETPSCMASLWTAPLVMRTT