Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000811M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALR antibody produced in mouse
clone 1G11-1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RO, Anti-SSA, Anti-cC1qR, Anti-calreticulin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11-1A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALR(811)
Opis ogólny
Kalretikulina jest wielofunkcyjnym białkiem, które działa jako główne białko wiążące (magazynujące) Ca(2+) w świetle retikulum endoplazmatycznego. Występuje również w jądrze, co sugeruje, że może odgrywać rolę w regulacji transkrypcji. Kalretikulina wiąże się z syntetycznym peptydem KLGFFKR, który jest prawie identyczny z sekwencją aminokwasową w domenie wiążącej DNA nadrodziny receptorów jądrowych. Kalretikulina wiąże się z przeciwciałami w niektórych surowicach pacjentów z toczniem układowym i Sjogrenem, które zawierają przeciwciała anty-Ro/SSA, jest wysoce konserwatywna między gatunkami i znajduje się w retikulum endoplazmatycznym i sarkoplazmatycznym, gdzie może wiązać wapń. Końcówka aminowa kalretikuliny oddziałuje z domeną wiążącą DNA receptora glukokortykoidowego i zapobiega wiązaniu się receptora ze specyficznym elementem odpowiedzi glukokortykoidowej. Kalretikulina może hamować wiązanie receptora androgenowego z jego elementem DNA reagującym na hormony i może hamować aktywność transkrypcyjną receptora androgenowego i receptora kwasu retinowego in vivo, a także różnicowanie neuronów indukowane kwasem retinowym. W ten sposób kalretikulina może działać jako ważny modulator regulacji transkrypcji genów przez receptory hormonów jądrowych. Toczeń rumieniowaty układowy jest związany ze zwiększonym mianem autoprzeciwciał przeciwko kalretikulinie, ale kalretikulina nie jest antygenem Ro/SS-A. Wcześniejsze prace odnosiły się do kalretikuliny jako antygenu Ro/SS-A, ale zostało to później obalone. Zwiększone miano autoprzeciwciał przeciwko ludzkiej kalretikulinie występuje u niemowląt z całkowitym wrodzonym blokiem serca zarówno klasy IgG, jak i IgM. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CALR (AAH02500.1, 1 a.a. ~ 417 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MLLSVPLLLGLLGLAVAEPAVYFKEQFLDGDGWTSRWIESKHKSDFGKFVLSSGKFYGDEEKDKGLQTSQDARFYALSASFEPFSNKGQTLVVQFTVKHEQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFLPPKKIKDPDASKPEDWDERAKIDDPTDSKPEDWDKPEHIPDPDAKKPEDWDEEMDGEWEPPVIQNPEYKGEWKPRQIDNPDYKGTWIHPEIDNPEYSPDPSIYAYDNFGVLGLDLWQVKSGTIFDNFLITNDEAYAEEFGNETWGVTKAAEKQMKDKQDEEQRLKEEEEDKKRKEEEEAEDKEDDEDKDEDEEDEEDKEEDEEEDVPGQAKDEL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernando Medina et al.
AIDS research and human retroviruses, 30(4), 370-379 (2013-12-11)
The human retrovirus human T cell lymphotropic virus type-I (HTLV-1) is the etiologic agent of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP). Axonal degeneration in HAM/TSP patients occurs without neuron infection, with the secreted viral Tax protein proposed to be involved. We
Hu Shan et al.
Molecular and cellular biochemistry, 397(1-2), 125-130 (2014-08-05)
Calreticulin (CRT) is a calcium-buffering protein which is predominantly located in endoplasmic reticulum. In the previous mitochondria proteome analysis, we accidentally found that CRT may be also localized at myocardial mitochondria and was upregulated in a rat model of furazolidone-induced
Misato Kobayashi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(6), 1060-1066 (2014-07-19)
The mechanisms underlying the decrease in hepatic cytochrome P-450 (CYP) content in ascorbic acid deficiency was investigated in scurvy-prone ODS rats. First, male ODS rats were fed a diet containing sufficient ascorbic acid (control) or a diet without ascorbic acid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0000811M1-100UG4061832741932