WH0125972M1
Monoclonal Anti-CALR3 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CRT2, Anti-FLJ25355, Anti-MGC26577, Anti-calreticulin 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALR3(125972)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
VYFQEEFLDGEHWRNRWLQSTNDSRFGHFRLSSGKFYGHKEKDKGLQTTQNGRFYAISARFKPFSNKGKTLVIQYTVKHEQKMDCGGGYIKVFPADIDQKNLNGKSQYYIMFGPDICGFDIKKVHVILHFKNKYHENKKLIRCKVDGFTHLYTLILRPDLSYDVKIDGQSIESGSIEYDWNLTSLKKETSPAESKDWEQTKDNKAQDWEKHFLDASTSKQSDWNGDLDGDWPAPMLQKPPYQDGLKPEGIHKDVWLHRKMKNTDYLTQYDLSEFENIGAIGLELWQVRSGTIFDNFLITDDEEYADNFGKATWGETKGPEREMDAIQAKEEMKKAREEEEEELLSGKINRHEHYFNQFHRRNEL
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)