Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0000251M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALPPL2 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALPG, Anti-ALPPL, Anti-GCAP, Anti-alkaline phosphatase, placental-like 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPPL2(251)
Opis ogólny
Istnieją co najmniej cztery różne, ale spokrewnione fosfatazy alkaliczne: jelitowa, łożyskowa, łożyskowa i wątrobowa / kostna / nerkowa (tkanka niespecyficzna). Produktem tego genu jest związany z błoną glikozylowany enzym, zlokalizowany w jądrach, grasicy i niektórych guzach zarodkowych, który jest blisko spokrewniony zarówno z łożyskową, jak i jelitową formą fosfatazy alkalicznej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALPPL2 (NP_112603, 365 a.a. ~ 454 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SEEDTLSLVTADHSHVFSFGYPLRGSSIFGLAPGKARDRKAYTVLLYGNGPGYVLKDGARPDVTESGSPEYRQSAVPLDGETHAGE
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)