Kluczowe dokumenty
SAB5300345
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALPL antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AP-TNAP, APTNAP, HOPS, TNAP, TNSALP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPL(249)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human ALPL expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ALPL
Postać fizyczna
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3