Key Documents
W3269
Monoclonal Anti-WDR62 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C19orf14, Anti-WD repeat domain 62
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDR62(284403)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1