Key Documents
V3390
Anti-VASP (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human, rat
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MDCK cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562, Rat2 and MDCK cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VASP(7408)