TTRT96P250W-EP
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Semi-Skirted, PCR clean, volume 250 μL, white plate, pack of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Polecane produkty
Materiały
polypropylene wells
white plate
Właściwości
skirt
PCR clean
Semi-Skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951022055 (NA Only)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność
250 μL
pojemność robocza
250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białe studzienki płytek do PCR w czasie rzeczywistym twin.tec firmy Eppendorf zwiększają odbicie światła fluorescencyjnego w testach PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) i innych testach fluorescencyjnych. Zwiększona fluorescencja tych wyspecjalizowanych płytek qPCR poprawia czułość testów, jednocześnie poprawiając powtarzalność i spójność wyników.
Cechy i korzyści
- Białe studzienki dla lepszego odbicia
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Podniesione krawędzie dla skutecznego uszczelnienia
- Ramy ze spódnicą i półspódnicą
- Optymalny transfer ciepła dzięki zmniejszonej grubości ścianek
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
- Dostępne wersje PCR clean i Eppendorf Forensic DNA Grade s
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)