TT38440SB-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, blue plate, pack of 25
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue plate
colorless wells
polypropylene wells
rozmiar dołka
384
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
PCR clean
skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020737 (NA)
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
pojemność
40 μL
pojemność robocza
40 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Możliwość układania w stosy w ramach zaleceń SBS
- Pasuje do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler X50 i Mastercycler nexus.
- Maksymalna objętość dołka 40 µL
- Idealny również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca OptiTrack® zapewnia szybszą identyfikację próbek i mniej błędów pipetowania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP951020737-25EA | 4061835085866 |