Kluczowe dokumenty
TMO569-0020
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, polyethersulfone, pore size 0.2 μm, case of 12 ea
Synonim(y):
jednostka ochrony próbki, urządzenie do ekstrakcji wilgoci
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone
polyethersulfone membrane
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 569-0020
pojemność filtra
500 mL
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Górna komora z podziałką, membrana z polieterosulfonu (PES), oferuje wyższe natężenie przepływu wody, niższą zawartość substancji ekstrahowalnych (brak środka zwilżającego), niższe wiązanie białek oraz większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon. Sterylne.
Pakowane po 12 sztuk.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)