TMO382099-1000
Nalgene® Certified Low Particulate narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 1000 mL, case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka HDPE, certyfikowana butelka nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
natural high-density polyethylene
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 382099-1000
pojemność
1000 mL
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skuteczne przechowywanie chemikaliów o wysokiej czystości w butelkach HDPE z zamknięciem Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth, które charakteryzują się wyjątkowo niską zawartością metali śladowych. Produkcja w kontrolowanym środowisku minimalizuje zanieczyszczenie cząstkami stałymi.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)