TMO382019-0500
Nalgene® Certified Clean bottles
clear PETG, volume 500 mL, case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka PETG, certyfikowana butelka nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear PETG
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 382019-0500
pojemność
500 mL
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pojemniki Nalgene PETG z certyfikatem czystości firmy Thermo Scientific chronią przed wyciekami, pęknięciami i skażeniem promieniowaniem w pomieszczeniach czystych. Nadają się do zastosowań farmaceutycznych i biotechnologicznych, które wymagają przetwarzania i przechowywania półproduktów luzem i krytycznych odczynników, takich jak szczepionki i preparaty białkowe. Bezpieczna alternatywa dla laboratorium bez utraty dokładności.
Cechy i korzyści
- Pojemniki te, posiadające certyfikat partii dla niskiej zawartości cząstek stałych, charakteryzują się unikalną szczelną konstrukcją† i nadają się do transportu.
- Wykazują doskonałe właściwości bariery gazowej i zapewniają stabilność pH buforowanych roztworów.
- Żywice nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
- Sterylne, odporne na manipulacje zamknięcie zapewnia integralność produktu przed użyciem.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)