TMO374502
Stojak na zatrzask 3286
polypropylene, capacity 1.8 mL, flat bottom natural, sterile, case of 480 ea
Synonim(y):
Uniwersalna tuba ze stojakiem, probówka do przechowywania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
flat bottom natural
polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
case of 480 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 374502
metody
PCR: suitable
pojemność
1.8 mL
Opis ogólny
"Nunc" to przyjazna dla automatyzacji uniwersalna probówka z gwintem zewnętrznym o pojemności 1,8 ml, która zwiększa skuteczność i przepustowość procesu przechowywania próbek. Stojak z zatrzaskiem ma wymiary ANSI SBS, które są kompatybilne z platformami automatyzacji do przenoszenia cieczy i przechowywania próbek. Probówki te są dostępne w stojakach lub luzem, z opcjami kodów kreskowych 2D lub probówek bez kodów. Dla wygody użytkowników dostępne są również puste stojaki.
Cechy i korzyści
Skalowalność.
Innowacyjna konstrukcja uniwersalnej nasadki:
Bezpieczne śledzenie:
Ścisła kontrola jakości:
- Rurki i stojaki: Idealne zarówno do zastosowań o niższej, jak i wysokiej przepustowości.
- Posiadają podziałkę i białą łatkę do ręcznego znakowania.
- Kompatybilne z tradycyjnymi skrzynkami do krioprzechowywania zaprojektowanymi dla macierzy 10x10.
- Zewnętrzne gwinty ograniczają zanieczyszczenie.
- Możliwość automatyzacji w uniwersalnym stelażu zatrzaskowym.
Innowacyjna konstrukcja uniwersalnej nasadki:
- Jednoczęściowa konstrukcja z formowaną uszczelką.
- Zaprojektowany, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu, zarówno ręcznie, jak i za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.
- Materiał uszczelki jest wykonany z termoplastycznego elastomeru, co zapewnia kompatybilność z przechowywaniem w temperaturze pokojowej i do fazy gazowej ciekłego azotu.
Bezpieczne śledzenie:
- Podstawa każdej probówki zawiera trwale połączony, unikalny kod kreskowy 2D wygrawerowany laserowo w celu bezpiecznej identyfikacji i śledzenia próbki.
- Natychmiastowe skanowanie przez czytniki kodów kreskowych 2D umożliwia łatwą rejestrację w dowolnej aplikacji lub bazie danych, z różnymi dostępnymi opcjami eksportu.
- Wystarczy zeskanować probówkę, aby uzyskać dostęp do informacji o próbce i zidentyfikować jej zawartość.
- Probówka 374502NOV posiada kod kreskowy 1D (liniowy) i kod czytelny dla człowieka z boku, odpowiadający kodowi kreskowemu 2D na spodzie probówki.
Ścisła kontrola jakości:
- Każda probówka z kodem kreskowym 2D jest skanowana w celu zapewnienia czytelności.
- Kody kreskowe są sprawdzane krzyżowo z bazą danych wcześniej przypisanych kodów, aby uniknąć duplikatów.
- Każda probówka jest produkowana z żywic klasy medycznej VI i ma poziom zapewnienia sterylności 10^6.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)