Kluczowe dokumenty
TMO362805-0005
Nalgene® Amber Micro Packaging Vial
polypropylene copolymer, vial volume 0.5 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea
Synonim(y):
fiolka z odczynnikiem światłoczułym, mikro fiolka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
conical bottom
polypropylene copolymer
Właściwości
self-standing
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362805-0005
metody
PCR: suitable
pojemność fiolki
0.5 mL
Opis ogólny
Fiolki Thermo Scientific Nalgene PPCO Amber Micro Packaging chronią odczynniki wrażliwe na światło. Te niecytotoksyczne i niepirogenne fiolki są formowane z żywicy kopolimerowej polipropylenu o wysokiej czystości i niskiej zawartości metali. Fiolki mają stożkowe dno, co pozwala na odzyskanie całej zawartości.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO362805-00054061841584902