TMO362150-5200
Nalgene® red caps
polypropylene cap, diam. × thread 22 mm × 20-415 mm, case of 2000 ea
Synonim(y):
kapsel, zamknięcie butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene cap
red cap
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362150-5200
Śr. × gwint
22 mm × 20-415 mm
Opis ogólny
Kolorowe zamknięcia polipropylenowe Thermo Scientific Nalgene eliminują rozlania. Te jednoczęściowe zamknięcia bez wkładki pasują do wąskich butelek Nalgene o pojemności 4 ml. Posiadają integralnie uformowany pierścień uszczelniający i dobrze zdefiniowaną wypustkę, która ułatwia chwytanie i zamykanie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)