TMO362150-1280
Nalgene® white caps
polypropylene, diam. × thread 30 mm × 28-415 mm, case of 500 ea
Synonim(y):
gwintowana nasadka, szczelne zamknięcie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362150-1280
Śr. × gwint
30 mm × 28-415 mm
Opis ogólny
Kolorowe zamknięcia polipropylenowe Thermo Scientific Nalgene eliminują rozlania. Te jednoczęściowe zamknięcia bez wkładki pasują do wąskich butelek Nalgene o pojemności 4 ml. Posiadają integralnie uformowany pierścień uszczelniający i dobrze zdefiniowaną wypustkę, która ułatwia chwytanie i zamykanie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)