TMO3415-42
Biotainer® square media bottles
clear PETG, 5000 mL capacity, case of 6 ea bulk pack
Synonim(y):
Butelka PETG, kwadratowa butelka, sterylna butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear PETG
opakowanie
case of 6 ea bulk pack
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3415-42
pojemność
5000 mL
5000 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyeliminuj koszty czyszczenia, sterylizacji i związanych z tym walidacji w porównaniu z butelkami przeznaczonymi do ponownego użycia dzięki butelkom Thermo Scientific Nalgene PETG Biotainer, idealnym do długotrwałego przechowywania materiałów wrażliwych na pH, takich jak pożywki hodowlane. Certyfikowane jako sterylne i gotowe do użycia, wszystkie butelki Biotainer są napromieniowane promieniami gamma do poziomu zapewnienia sterylności (SAL) 10-6.
Informacje prawne
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO3415-42 | 4061841584469 |