Kluczowe dokumenty
TMO2425-0502
Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
low-density polyethylene, bottle volume 500 mL, ethyl alcohol, case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka Nalgene, plastikowa butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
low-density polyethylene
narrow-mouth
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2425-0502
objętość butelki
500 mL
Opis ogólny
Butelki do płukania Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE spełniają wymogi prawne dotyczące etykietowania pojemników z substancjami chemicznymi, wykorzystując standardowe, natychmiast rozpoznawalne symbole i kolory. Te butelki z polietylenu o niskiej gęstości są elastyczne, co ułatwia ich dozowanie, a także półprzezroczyste, co ułatwia podgląd zawartości.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)