TMO140685
Nunc® Cell-Culture Treated Multidishes
polystyrene, wells 6, without lid, Nunclon® Delta treated, L × W 128 mm × 85 mm, case of 85 ea
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa, płyta poddana obróbce
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
opakowanie
case of 85 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 140685
dł. × szerokość
128 mm × 85 mm
dołki
6
Opis ogólny
Płytki wielodołkowe Thermo Scientific Nunc Cell-Culture Treated z obróbką powierzchni Nunclon Delta zapewniają maksymalną adhezję dla szerokiej gamy typów komórek. Otwarty format z podniesioną krawędzią dołka umożliwia wygodną i bezpieczną manipulację komórkami.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)