Kluczowe dokumenty
Z720836
Nunclon® Δ Multidishes
24 wells, flat bottom
Synonim(y):
cell culture plate, cell culture treated plate, multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
maksymalna pojemność:
1 mL
rozmiar:
24 wells
powierzchnia:
1.9 cm2
maksymalna pojemność dołka:
1 μm
pojemność robocza:
1 mL
sterylność:
sterile; γ-irradiated
typ wiązania:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Właściwości:
lid
Materiały
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
lid
opakowanie
case of 85 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 142485
maksymalna pojemność
1 mL
rozmiar
24 wells
powierzchnia
1.9 cm2
maksymalna pojemność dołka
1 μm
pojemność robocza
1 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Nunclon® Delta multidishes are useful in all areas of cell culture e.g. scale-up and cloning. SonicSeal slide wells for cell culture in situ on Permanox® slide. Permanox is not auto-fluorescent. Raised well rims to lower risk of cross contamination. Excellent optical quality. Certified surface treatment ensures optimal condition for cell attachment and growth.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)