Kluczowe dokumenty
TMO167064
Nunc® Cell-Culture Treated Multidishes
wells 8, polystyrene, L × W 128 mm × 85 mm, witht lid, Nunclon® treated, case of 100 ea
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa, płyta poddana obróbce
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.11
Materiały
polystyrene
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 167064
dł. × szerokość
128 mm × 85 mm
dołki
8
Opis ogólny
Płytki wielodołkowe Thermo Scientific Nunc Cell-Culture Treated z obróbką powierzchni Nunclon Delta zapewniają maksymalną adhezję dla szerokiej gamy typów komórek. Otwarty format z podniesioną krawędzią dołka umożliwia wygodną i bezpieczną manipulację komórkami.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)