Kluczowe dokumenty
T7189
Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor II (TNF sRII)/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.004-0.016 mg per mL ED50
masa cząsteczkowa
52.6 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFRSF1B(7133)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)