MMMP3MAG-79K
MILLIPLEX® Mouse MMP Magnetic Bead Panel 3 - Immunology Multiplex Assay
MMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple MMP biomarkers in mouse cell culture samples.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(proMMP-9)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(MMP-2)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MMP-12)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MILLIPLEX® Mouse MMP Bead Panel 3, MMMP3MAG-79K, is a 5 plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in tissue culture samples: MMP-2, MMP-3, MMP-8, proMMP-9, and MMP-12.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
Zastosowanie
- Analytes: MMP-2, MMP-3, MMP-8, proMMP-9, MMP-12
- Recommended Sample type: cell/tissue culture supernatant or extracts
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.