Kluczowe dokumenty
T6541
TES
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonim(y):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.5% (titration)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
Insoluble matter, passes filter test
pozostałość po prażeniu (900°C)
≤0.1% (as SO4)
strata
≤1% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (20 °C, 1 M in H2O)
przydatny zakres pH
6.8-8.2
pKa (25°C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorpcja
≤0.045 at 280 in H2O at 1 M
≤0.055 at 260 in H2O at 1 M
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Klucz InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?