Kluczowe dokumenty
T2418
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 50 mL, pack of 2 ea
Synonim(y):
Probówki Nalgene, Probówki do wirówek o dużej prędkości
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiały
FEP
Tefzel® closure
round bottom tube
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 50,000 × g with sealing cap assembly
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 3114-0050
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Probówki do wirowania z dużą prędkością 738 Oak ridge, wykonane z fluoropolimeru PTFE®i z zamknięciem wykonanym z 615, są doskonałym rozwiązaniem do przeprowadzania wirowania z dużą prędkością agresywnych chemikaliów. Probówki te nadają się do ekstrakcji chloroformem i fenolem.
Zastosowanie
Probówka wirówkowa 738, Oak Ridge Style 3114 jest odpowiednia do oczyszczania znakowanych białek.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymuje temperatury w zakresie od -100°C do +150°C (-148°F do +302°F).
  • Szczelne zamknięcia zapobiegają utracie materiału w przypadku wirowania <10 000 × g.
  • Obsługuje do 50 000 x g z zespołami nasadek uszczelniających Nalgene.
  • Prawidłowe działanie wymaga napełnienia do co najmniej 100% całkowitej pojemności.
  • Autoklawowalny i zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi, gdy jest używany z dostarczonym zamknięciem Nalgene lub PTFE FEP.
Inne uwagi
Prawidłową wydajność można osiągnąć poprzez napełnienie do co najmniej 100% całkowitej pojemności.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)