SYNS371208
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL
Synonim(y):
Synthware S371208, szklana strzykawka do próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S371208
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Szklana strzykawka (tylko do użytku laboratoryjnego), pojemność: 100 ml
Zastosowanie
kemetch; synthware; SYRINGE
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)