Kluczowe dokumenty
SYNS371204
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Synonim(y):
Synthware S371204, szklana strzykawka do próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S371204
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Szklana strzykawka (tylko do użytku laboratoryjnego), pojemność: 10 ml
Zastosowanie
kemetch; synthware; SYRINGE
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)