SRP8054
Tim-1 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Hepatitis A virus cellular receptor 1, KIM1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, TIMD1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
monomer 57 kDa by calculation
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HAVCR1(26762)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)