Kluczowe dokumenty
SRP8050
Sigma-Aldrich
Profilin from Toxoplasma gondii
recombinant, expressed in E. coli, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Inflammatory profilin, T Cell Membrane Protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
Toxoplasma gondii
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~20 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Toxoplasma gondii ... PRF(7900190)
Działania biochem./fizjol.
Profilina jest białkiem pasożyta pierwotniaka. Aktywuje receptor toll-podobny 11 (TLR11), który jest wewnątrzkomórkowym receptorem zlokalizowanym na retikulum endoplazmatycznym (ER). TLR11 działa jako wrodzony czujnik immunologiczny dla profiliny T. gondii (TgPRF). 12 rozprzestrzeniające się w błonie ER białko UNC93B1 bezpośrednio wiąże TLR11 i kontroluje aktywację komórek dendrytycznych w odpowiedzi na profilinę(Toxoplasma gondii) i infekcję pasożytniczą in vivo. TLR12 ma również zdolność do interakcji z (TgPRF). TLR12 jest odpowiedni do rozpoznawania profiliny w plazmacytoidalnych komórkach dendrytycznych (pDC), podczas gdy TLR11 i TLR12 są potrzebne zarówno w makrofagach, jak i konwencjonalnych DC. W przeciwieństwie do TLR11, myszy z niedoborem TLR12 nie są odporne na zakażenie T. gondii.
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Rekombinowana profilina (Toxoplasma gondii) (aa 1-163).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
UNC93B1 is essential for TLR11 activation and IL-12 dependent host resistance to Toxoplasma Gondii.
Pifer R, et al.
The Journal of Biological Chemistry, M110-M110 (2010)
Recognition of profilin by Toll-like receptor 12 is critical for host resistance to Toxoplasma gondii.
Koblansky A A, et al.
Immunity, 38(1), 119-130 (2013)