Kluczowe dokumenty
SRP8047
Sigma-Aldrich
Omentin human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ACRP30headless:TNFSF13, Endothelial lectin HL-1, Galactofuranose-binding Lectin, Intestinal lactoferrin receptor, Omentin 1
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~38 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ligand binding assay: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ITLN1(55600)
Opis ogólny
Omentyna (intelektyna-1) jest silnie wyrażana w tkance tłuszczowej omentalnej, jelicie cienkim i różnych innych tkankach. Jest to adipokina osoczowa składająca się z 313 aminokwasów.
Zastosowanie
Omentyna (intelektyna-1) została wykorzystana w testach wiązania i rozszczepiania intelektyny.
Działania biochem./fizjol.
Omentyna (intelektyna-1) nie ma wpływu na podstawowy wychwyt glukozy, ale zwiększa stymulowany insuliną wychwyt glukozy w adipocytach. Zwiększa fosforylację kinazy białkowej B (AKT) pod nieobecność i w obecności insuliny. Zasugerowano, że omentyna odgrywa rolę w systemie obrony przed mikroorganizmami poprzez rozpoznawanie łańcuchów węglowodanowych patogenów i składników bakteryjnych zawierających reszty galaktofuranozylowe. Ma właściwości przeciwzapalne i uwrażliwiające na insulinę. Białko to może być biomarkerem zaburzeń metabolicznych. Wykazano jego nadekspresję w ludzkim złośliwym międzybłoniaku opłucnej (MPM).
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Ludzka omentyna (aa 17-313) jest połączona na N-końcu z tagiem 900.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Sigal et al.
Nature cell biology, 21(7), 812-823 (2019-06-27)
Wnt signalling stimulated by binding of R-spondin (Rspo) to Lgr-family members is crucial for gastrointestinal stem cell renewal. Infection of the stomach with Helicobacter pylori stimulates increased secretion of Rspo by myofibroblasts, leading to an increase in proliferation of Wnt-responsive
Chemoproteomic profiling of host and pathogen enzymes active in cholera.
Hatzios SK
Nature Chemical Biology, 12(4), 268-274 (2016)
Dan Li et al.
Oncotarget, 6(18), 16168-16182 (2015-05-13)
Recent evidence shows the emerging roles of intelectin 1 (ITLN1), a secretory lectin, in human cancers. Our previous studies have implicated the potential roles of ITLN1 in the aggressiveness of gastric cancer. Herein, we investigated the functions, downstream targets, and
Circulating levels of adipocytokine omentin-1 in patients with renal cell cancer.
Shen XD
Cytokine, 77, 50-55 (2016)
Identification of omentin as a novel depot-specific adipokine in human adipose tissue: possible role in modulating insulin action.
Yang RZ
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 290(6), E1253-E1261 (2006)