14-303-M
Białko MKK6/SKK3, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal, maltose binding protein tagged, human MKK6/SKK3 fusion protein, amino acids 4-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 82 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... MAP2K6(5608)
Opis ogólny
N-końcowe, znakowane białko wiążące maltozę, ludzkie białko fuzyjne MKK6/SKK3, aminokwasy 4-końcowe.
Źródło produktu: Ekspresja w E. coli
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MKK6
Target Sub-Family: STE
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of unactive p38α/SAPK2a.
Postać fizyczna
Amylose Resin Beads
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
R Meier et al.
European journal of biochemistry, 236(3), 796-805 (1996-03-15)
The identities of the upstream activators of the mitogen-activated protein (MAP) kinase homologues termed stress-activated-protein (SAP) kinase-1 (also known as JNK or SAPK) and SAP kinase-2 (also known as p38, RK and CSBP) were investigated in rat PC12 cells and
M Goedert et al.
The EMBO journal, 16(12), 3563-3571 (1997-06-01)
A cDNA was cloned that encodes human stress-activated protein kinase-4 (SAPK4), a novel MAP kinase family member whose amino acid sequence is approximately 60% identical to that of the other three SAP kinases which contain a TGY motif in their