SRP8027
CD24 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
M1/69-J11D heat stable antigen, NaMN adenylyltransferase 1, Nectadrin, X62 Heat stable antigen (HSA)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~50 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... CD24(100133941)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)