Kluczowe dokumenty
SRP8016
Sigma-Aldrich
Progranulin mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells,liquid, FLAG® tagged
Synonim(y):
PEPI, Proepithelin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Progranulin mouse, recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~70 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
≥0.2 mg/mL
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Grn(14824)
Opis ogólny
Progranulina (PGRN) jest powszechnie wyrażanym pluripotencjalnym czynnikiem wzrostu, który odgrywa rolę w procesach takich jak rozwój, naprawa ran i stan zapalny poprzez aktywację kaskad sygnalizacyjnych, które kontrolują progresję cyklu komórkowego i ruchliwość komórek. Jego funkcja w ośrodkowym układzie nerwowym jest interesująca, ponieważ mutacje w genie PGRN stwierdzono w przypadkach zwyrodnienia czołowo-skroniowego (FTLD). Ponadto PGRN został również powiązany z nowotworzeniem. Progranulina jest biomarkerem dla FTLD, innych typów choroby Alzheimera (AD) i potencjalnie dla MCI (łagodnych zaburzeń poznawczych). Ponadto PGRN jest opisywany jako nowy ligand receptorów TNF i potencjalny środek terapeutyczny przeciwko chorobom zapalnym, takim jak zapalenie stawów.
Postać fizyczna
Roztwór w PBS.
Inne uwagi
Peptyd sygnałowy i mysia progranulina (aa 1-589) są połączone na C-końcu ze znacznikiem 900.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lorenz Thurner et al.
Digestive diseases and sciences, 59(8), 1733-1742 (2014-03-05)
Recently, we identified neutralizing autoantibodies against progranulin (PGRN) in a wide spectrum of rheumatic diseases including cases with enteropathic spondylarthritis. PGRN is a secreted protein with strong anti-inflammatory effects, believed to be mediated by the direct inhibition of TNF receptors
Masato Kanazawa et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 7), 1932-1948 (2015-04-04)
In the central nervous system, progranulin, a glycoprotein growth factor, plays a crucial role in maintaining physiological functions, and progranulin gene mutations cause TAR DNA-binding protein-43-positive frontotemporal lobar degeneration. Although several studies have reported that progranulin plays a protective role
Michael J Smout et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005209-e1005209 (2015-10-21)
Infection with the human liver fluke Opisthorchis viverrini induces cancer of the bile ducts, cholangiocarcinoma (CCA). Injury from feeding activities of this parasite within the human biliary tree causes extensive lesions, wounds that undergo protracted cycles of healing, and re-injury