SRP6421
Kallikrein-3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
APS, Hk3, KLK2A1, KLK3, KLKB1, PSA, Semenogelase, Seminin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥92% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.7 kDa
observed mol wt 36 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 18 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KLK3(3818)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3